Merck
549940
Sigma-Aldrich
6-Chlorohexanoyl chloride
96%
About This Item
Fórmula lineal:
Cl(CH2)5COCl
Número de CAS:
Peso molecular:
169.05
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
96%
índice de refracción
n20/D 1.4640 (lit.)
densidad
1.400 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
chloro
cadena SMILES
ClCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C6H10Cl2O/c7-5-3-1-2-4-6(8)9/h1-5H2
Clave InChI
WZILXAPNPKMOSA-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
6-Chlorohexanoyl chloride may be used in the following processes:
  • Preparation of tert-butyl-N-(2-(6-chlorovaleryl)phenyl)carbamate, an intermediate for synthesizing the ketone analog of 2-amino-N-(4-(4-(1,2-benzisothiazol-3-yl)-1-piperazinyl)-butyl)benzamide hydrochloride.
  • Preparation of (S)-(-)6-chlorohexanoic acid (2-methoxymethylpyrrolidin-1-yl)amide, a precursor for synthesizing 2-alkyl-substituted lactones.
  • Deprotection and acylation of the pendant nitrogen during the preparation of a new cryptand with hydroxamate moiety that can bind with tribasic cations.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Enantioselective Synthesis of 2-Substituted 6-and 7-Membered Lactones via a-Alkylation of Lactone Hydrazones.
Enders D, et al.
Synthesis, 1995(08), 947-951 (1995)
Analogues of the potential antipsychotic agent 1192U90: amide modifications.
Navas III F, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 6(6), 811-823 (1998)