Merck
540846
Sigma-Aldrich
2,2,3,3-Tetramethylbutane
≥94%
Sinónimos:
Hexamethylethane, NSC 62039
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3CC(CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
114.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥94%
mp
94-97 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(C)C(C)(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-7(2,3)8(4,5)6/h1-6H3
Clave InChI
OMMLUKLXGSRPHK-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
39.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
4 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Jeffrey A Manion et al.
The journal of physical chemistry. A, 119(28), 7637-7658 (2015-04-15)
Presented is a combined experimental and modeling study of the kinetics of the reactions of H and CH3 with n-butane, a representative aliphatic fuel. Abstraction of H from n-alkane fuels creates alkyl radicals that rapidly decompose at high temperatures to