Merck
548227
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-pyridinecarbonitrile
97%
Sinónimos:
2-Chloro-4-cyanopyridine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H3ClN2
Número de CAS:
Peso molecular:
138.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
97%
mp
69-73 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
nitrile
cadena SMILES
Clc1cc(ccn1)C#N
InChI
1S/C6H3ClN2/c7-6-3-5(4-8)1-2-9-6/h1-3H
Clave InChI
QRXBTPFMCTXCRD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)