542040
Potassium nitrate
99.999% trace metals basis
Sinónimos:
Saltpeter
About This Item
Productos recomendados
grado
for analytical purposes
Ensayo
99.999% trace metals basis
Formulario
crystalline
técnicas
flow cytometry: suitable
impurezas
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
334 °C (lit.)
cadena SMILES
[K+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
Clave InChI
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Improving drought and salinity tolerance in barley by application of salicylic acid and potassium nitrate: Studies the ameliorative effects of potassium nitrate and salicylic acid on barley, showing improved tolerance to drought and salinity stress (KA Fayez, SA Bazaid, 2014).
- Prior application of 10% potassium nitrate to reduce post-bleaching sensitivity: a randomized triple-blind clinical trial: Evaluates the use of potassium nitrate in reducing sensitivity post dental bleaching, providing clinical evidence of its effectiveness (M Rezende, KL da Silva, TC Miguel, PV Farago, 2020).
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Ox. Sol. 3
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)