540080
(S)-(+)-Epichlorohydrin
98%
Sinónimos:
(S)-(+)-2-(Chloromethyl)oxirane
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
3.2 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
12.5 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
98%
actividad óptica
[α]20/D +35°, c = 1 in methanol
pureza óptica
ee: 97% (GLC)
temp. de autoignición
1421 °F
lim. expl.
21 %
índice de refracción
n20/D 1.438 (lit.)
bp
92-93 °C/360 mmHg (lit.)
densidad
1.183 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
ether
cadena SMILES
ClC[C@@H]1CO1
InChI
1S/C3H5ClO/c4-1-3-2-5-3/h3H,1-2H2/t3-/m1/s1
Clave InChI
BRLQWZUYTZBJKN-GSVOUGTGSA-N
Aplicación
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
89.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
32 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?