540056
(R)-(−)-3-Chloro-1,2-propanediol
97%, optical purity ee: 98% (GLC)
Sinónimos:
(R)-α-Glycerol chlorohydrin
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
0.04 mmHg ( 25 °C)
Ensayo
97%
actividad óptica
[α]20/D −1°, neat
pureza óptica
ee: 98% (GLC)
índice de refracción
n20/D 1.48 (lit.)
bp
213 °C (lit.)
densidad
1.321 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
hydroxyl
cadena SMILES
OC[C@@H](O)CCl
InChI
1S/C3H7ClO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2H2/t3-/m0/s1
Clave InChI
SSZWWUDQMAHNAQ-VKHMYHEASA-N
Categorías relacionadas
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 1 Oral
Órganos de actuación
Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
275.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
135 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?