Merck
534579
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Amino-1-pentanol
97%
Sinónimos:
D-Norvalinol
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)2CH(NH2)CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
103.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
actividad óptica
[α]20/D −17°, c = 1 in chloroform
mp
44-48 °C (lit.)
grupo funcional
amine
hydroxyl
cadena SMILES
CCC[C@@H](N)CO
InChI
1S/C5H13NO/c1-2-3-5(6)4-7/h5,7H,2-4,6H2,1H3/t5-/m1/s1
Clave InChI
ULAXUFGARZZKTK-RXMQYKEDSA-N
Aplicación
(R)-(-)-2-Amino-1-pentanol can be used as a chiral building block to prepare:
  • A key intermediate, (R)-N-(p-toluenesulfonyl)-2-propylaziridine, which is utilized in the total synthesis of (R)-1-(benzofuran-2-yl)-2-propylaminopentane.
  • (R)-N-benzyloxycarbonyl-aminoaldehydes as potential substrates for dihydroxyacetone phosphate (DHAP)-dependent aldolases.
  • (R)-2-((2-Aminoquinazolin-4-yl)amino)pentan-1-ol as a potent dual toll-like receptor and modulator.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
96 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Dihydroxyacetone phosphate aldolase catalyzed synthesis of structurally diverse polyhydroxylated pyrrolidine derivatives and evaluation of their glycosidase inhibitory properties
Calveras J, et al.
Chemistry?A European Journal , 15(30), 7310-7328 (2009)
Enantioselective synthesis and absolute configuration of (-)-1-(benzofuran-2-yl)-2-propylaminopentane,((-)-BPAP), a highly potent and selective catecholaminergic activity enhancer
Oka T, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 9(5), 1213-1219 (2001)
2, 4-diaminoquinazolines as dual toll-like receptor (TLR) 7/8 modulators for the treatment of hepatitis B virus
Embrechts W, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 61(14), 6236-6246 (2018)