Merck
C70002
Sigma-Aldrich
3-Chloropyridine
ReagentPlus®, 99%
Sinónimos:
3-Pyridinyl chloride, 3-Pyridyl chloride, m-Chloropyridine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H4ClN
Número de CAS:
Peso molecular:
113.54
Beilstein:
105744
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Línea del producto
ReagentPlus®
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.533 (lit.)
bp
148 °C (lit.)
densidad
1.194 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Clc1cccnc1
InChI
1S/C5H4ClN/c6-5-2-1-3-7-4-5/h1-4H
Clave InChI
PWRBCZZQRRPXAB-UHFFFAOYSA-N
Información legal
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
150.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
66 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)