533351
2,6-Dichlorobenzylzinc chloride solution
0.5 M in THF
About This Item
Fórmula lineal:
Cl2C6H3CH2ZnCl
Número de CAS:
Peso molecular:
260.86
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
concentración
0.5 M in THF
bp
65 °C
densidad
0.991 g/mL at 25 °C
grupo funcional
chloro
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl[Zn]Cc1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C7H5Cl2.ClH.Zn/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9;;/h2-4H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
NEPYXTRQHMZQAE-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Aplicación
2,6-Dichlorobenzylzinc chloride can be used as a substrate in the palladium-catalyzed synthesis of 1-phenyl-2,5-hexanedione derivatives using methyl vinyl ketone and carbon monoxide.
Información legal
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
1.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17.2 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Pd (0)-catalyzed conjugate addition of benzylzinc chlorides to α, β-enones in an atmosphere of carbon monoxide: Preparation of 1, 4-diketones
Yuguchi M, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 69(3), 908-914 (2004)