531367
Poly[(isobutylene-alt-maleic acid, ammonium salt)-co-(isobutylene-alt-maleic anhydride)]
average Mw ~60,000
Sinónimos:
maleated copolymer, maleated polymer, maleic copolymer
About This Item
Productos recomendados
mol peso
average Mw ~60,000
pH
7.0 (5% in H2O)
viscosidad
10.3 cP, 0.5 % in H2O(25 °C)(lit.)
solubilidad
H2O: soluble
densidad
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[N+H4].[N+H4].[O-]C(=O)\C=C\C(=O)[O-].O1C(=O)C=CC1=O.CC(=C)C
InChI
1S/C4H4O4.C4H2O3.C4H8.2H3N/c5-3(6)1-2-4(7)8;5-3-1-2-4(6)7-3;1-4(2)3;;/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8);1-2H;1H2,2-3H3;2*1H3/b2-1+;;;;
Clave InChI
HJBFEUKGLFRPRQ-MBCFVHIPSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?