Merck
460060
Sigma-Aldrich
Polyisoprene-graft-maleic anhydride
average Mw ~25,000
Sinónimos:
maleated copolymer, maleated polymer, maleic copolymer
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
mol peso
average Mw ~25,000
índice de refracción
n20/D 1.52 (lit.)
viscosidad
10-50 cP, 20 wt. % in toluene(30 °C, Brookfield)(lit.)
densidad
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
O1C(=O)C(CC1=O)\C=C\C(=C)C.CC(=C)C=C
Clave InChI
WRJJKMSOBIKPNE-BJILWQEISA-N
Aplicación
Co-curable plasticizer. Adhesive additive.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. What is the Maleic anhydride content in Polyisoprene-graft-maleic anhydride ??
    1 answer
    1. This product is not tested for maleic anhydride content on a lot by lot basis. The estimated amount is approximately 1.5 wt.%.