Merck
529680
Sigma-Aldrich
Manganese(II) chloride hydrate
99.999% trace metals basis
Sinónimos:
Manganese chloride hydrate
About This Item
Fórmula lineal:
MnCl2 · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
125.84 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
99.999% trace metals basis
idoneidad de la reacción
core: manganese
reagent type: catalyst
mp
122 °C (lit.)
densidad
1.913 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O.Cl[Mn]Cl
InChI
1S/2ClH.Mn.H2O/h2*1H;;1H2/q;;+2;/p-2
Clave InChI
BXRRQHBNBXJZBQ-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Starting material for preparation of organomanganese chloride reagents; Catalyst for reductionof vinyl and aryl halides, stereoselective coupling of vinyl iodides, and alkylation of enol triflates; also used for Mn-Cu-catalyzed conjugate addition of RMgX to enones and for Mn-catalyzed acylation of RMgX by acyl chlorides; in combination with NaBH4 is diastereoselective reducing agent; starting material for the preparation of Mn enolates regio- and stereo-selectively.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2
Órganos de actuación
Brain
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Cahiez, G.; Laboue, B.
Tetrahedron Letters, 33, 4439-4439 (1992)
Fujii, H.; Oshima, K.; Utimoto, K.
Tetrahedron Letters, 32, 6147-6147 (1991)