Merck
517887
Sigma-Aldrich
trans-4-Phenyl-3-buten-2-one-d10
97 atom % D
Sinónimos:
benzalacetone-d10, benzylideneacetone-d10
About This Item
Fórmula lineal:
C6D5CD=CDCOCD3
Número de CAS:
Peso molecular:
156.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
97 atom % D
bp
260-262 °C (lit.)
mp
39-42 °C (lit.)
cambio de masa
M+10
cadena SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C(\[2H])=C(/[2H])C(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C10H10O/c1-9(11)7-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,1H3/b8-7+/i1D3,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
Clave InChI
BWHOZHOGCMHOBV-ZLPBFNINSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)