147885
4-Phenyl-3-buten-2-one
99%
Sinónimos:
Benzalacetone, Benzylideneacetone, Methyl styryl ketone
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
0.01 mmHg ( 25 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
solid
bp
260-262 °C (lit.)
mp
39-42 °C (lit.)
solubilidad
alcohol: freely soluble
benzene: freely soluble
chloroform: freely soluble
diethyl ether: freely soluble
petroleum ether: very slightly soluble
water: very slightly soluble
cadena SMILES
[H]\C(=C(\[H])c1ccccc1)C(C)=O
InChI
1S/C10H10O/c1-9(11)7-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,1H3/b8-7+
Clave InChI
BWHOZHOGCMHOBV-BQYQJAHWSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
253.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
123 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?