Merck
515051
Sigma-Aldrich
Potassium ethoxide solution
24 wt. % in ethanol
Sinónimos:
Potassium ethanolate, Potassium ethylate
About This Item
Fórmula lineal:
KOC2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
84.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
concentración
24 wt. % in ethanol
índice de refracción
n20/D 1.39
densidad
0.894 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
[K+].CC[O-]
InChI
1S/C2H5O.K/c1-2-3;/h2H2,1H3;/q-1;+1
Clave InChI
RPDAUEIUDPHABB-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
70.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
21.1 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)