510718
Titanium(IV) butoxide, polymer
Sinónimos:
Tetrabutyl titanate polymer, Tilcom PBT, Titanium tetrabutoxide polymer, Tytan PBT, Tyzor BTP, Tyzor PB, Vertec PBT
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
<0.8 mmHg ( 20 °C)
idoneidad de la reacción
core: titanium
reagent type: catalyst
mp
−39 °C (lit.)
densidad
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCO[Ti](OCCCC)(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/4C4H9O.Ti/c4*1-2-3-4-5;/h4*2-4H2,1H3;/q4*-1;+4
Clave InChI
YHWCPXVTRSHPNY-UHFFFAOYSA-N
Características y beneficios
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
89.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
32 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?