493295
Potassium nitrate-15N,18O3
95 atom % 18O, 98 atom % 15N
About This Item
Fórmula lineal:
K15N18O3
Número de CAS:
Peso molecular:
108.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % 15N
95 atom % 18O
Formulario
solid
mp
334 °C (lit.)
cambio de masa
M+7
cadena SMILES
[K+].[18O-][15N+]([18O-])=[18O]
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1/i;1+1,2+2,3+2,4+2
Clave InChI
FGIUAXJPYTZDNR-QKBJONFOSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Ox. Sol. 3
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)