490806
Sodium nitrate-15N
60 atom % 15N
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
60 atom % 15N
Formulario
solid
mol peso
85.59 by atom % calculation (60 atom % 15N)
mp
306 °C (lit.)
aplicaciones
agriculture
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[Na+].[O-][15N+]([O-])=O
InChI
1S/NO3.Na/c2-1(3)4;/q-1;+1/i1+1;
Clave InChI
VWDWKYIASSYTQR-YTBWXGASSA-N
Envase
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?