Merck
492841
Sigma-Aldrich
2-Propanol-2-d1
98 atom % D
Sinónimos:
Isopropanol-2-d1
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CDOH
Número de CAS:
Peso molecular:
61.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
99% (CP)
índice de refracción
n20/D 1.377 (lit.)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
densidad aparente
0.785 g/mL
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[2H]C(C)(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3/i3D
Clave InChI
KFZMGEQAYNKOFK-WFVSFCRTSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
53.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
12.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)