Merck
492086
Sigma-Aldrich
Cyclohexanol-1-13C
99 atom % 13C
Sinónimos:
Cyclohexyl alcohol-1-13C
About This Item
Fórmula lineal:
13CC5H11OH
Número de CAS:
Peso molecular:
101.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
99% (CP)
índice de refracción
n20/D 1.465 (lit.)
bp
160-161 °C (lit.)
mp
20-22 °C (lit.)
densidad
0.957 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
O[13CH]1CCCCC1
InChI
1S/C6H12O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5H2/i6+1
Clave InChI
HPXRVTGHNJAIIH-PTQBSOBMSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
154.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
68 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)