131490
4-Methylpyridine
98%
Sinónimos:
4-Picoline, 4-Methylpyridine
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
3.2 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
4 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
98%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
1000 °F
índice de refracción
n20/D 1.504 (lit.)
bp
145 °C (lit.)
mp
2.4 °C (lit.)
densidad
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccncc1
InChI
1S/C6H7N/c1-6-2-4-7-5-3-6/h2-5H,1H3
Clave InChI
FKNQCJSGGFJEIZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
4-picoline (4-Mepy) forms isostructural complexes with iron and cobalt phthalocyanines.
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
102.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
39 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?