491799
Aniline-1-13C
99 atom % 13C
Sinónimos:
Benzenamine-1-13C
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
99% (CP)
índice de refracción
n20/D 1.586 (lit.)
bp
184 °C (lit.)
mp
−6 °C (lit.)
densidad
1.033 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+1
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N[13c]1ccccc1
InChI
1S/C6H7N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H2/i6+1
Clave InChI
PAYRUJLWNCNPSJ-PTQBSOBMSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
158.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
70 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?