Merck
151815
Sigma-Aldrich
Benceno-D6
99.6 atom % D
Sinónimos:
Hexadeuterobenceno
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6D6
Número de CAS:
Peso molecular:
84.15
Beilstein/REAXYS Number:
1905426
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.11
isotopic purity
99.6 atom % D
Quality Level
assay
≥99% (CP)
form
liquid
expl. lim.
0.34-6.3 % (lit.)
technique(s)
NMR: suitable
impurities
≤0.01% water
water
refractive index
n20/D 1.497 (lit.)
bp
79.1 °C/760 mmHg (lit.)
mp
6.8 °C (lit.)
density
0.950 g/mL at 25 °C (lit.)
mass shift
M+6
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D
InChI key
UHOVQNZJYSORNB-MZWXYZOWSA-N
General description
El benceno-d6 (C6D6) es un derivado deuterado del benceno. Es un disolvente de pureza estándar para los análisis de NMR (resonancia magnética nuclear). El coeficiente de Soret S(T) se ha medido mediante técnica de rejilla holográfica transitoria. Se han comunicado sus primeras intensidades de absorción en el infrarrojo y del espectro de resonancia Raman (en el intervalo de 5000 - 450 cm-1). El benceno-d6 participa en la síntesis de muestras isotópicamente marcadas.
Application
El benceno-d6 puede utilizarse como disolvente deuterado para los estudios de RMN 1H del μ-metileno-bis(η5-ciclopentadienilcarbonilcobalto), un complejo de metileno puente.
Recommended products
Eche un vistazo a ChemisTwin®, nuestro nuevo portal virtual para la confirmación de identidad y cuantificación de espectros de RMN. Más información o póngase en contacto con nosotros para una prueba gratuita.
For use with
Referencia del producto
Descripción
Precios
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
target_organs
Blood
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
12.2 °F - closed cup
flash_point_c
-11 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Synthesis and Reactions of a Binuclear Cobalt Bridging Methylene (pCH2) Complex. Conversion to p-CH2 Rh/Co and Rh/Rh Complexes and Methylene Transfer to Ethylene Involving Activation by a Second Metal Complex
Theopold.HK and Bergman.GR
Journal of the American Chemical Society, 103, 2489-2491 (1981)
Resonance Raman scattering of benzene and benzene-d6 with 212.8 nm excitation.
Ziegler LD and Hudson B.
J. Chem. Phys. , 74(2), 982-992 (1981)
Infrared intensities of liquids XXII: Optical and dielectric constants, molar polarizabilities, and integrated intensities of liquid benzene-d6 at 25?C between 5000 and 450 cm-1.
Bertie JE and Keefe CD.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 362(1), 91-108 (1998)
G Wittko et al.
The Journal of chemical physics, 123(1), 014506-014506 (2005-07-23)
The Soret coefficients S(T) of the liquids acetone, benzene, benzene-d1, 1,3,5-benzene-d3, benzene-d5, benzene-13C6, benzene-d6, n-hexane, toluene, 1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, isobutylbenzene, and 1,6-dibromohexane have been measured in protonated and perdeuterated cyclohexane by a transient holographic grating technique. It has been found that S(T)
The conformational distribution in diphenylmethane determined by nuclear magnetic resonance spectroscopy of a sample dissolved in a nematic liquid crystalline solvent.
Celebre G, et al.
J. Chem. Phys. , 118(14), 6417-6426 (2003)
Artículos
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.
Contenido relacionado
La espectroscopia mediante resonancia magnética nuclear es una técnica analítica que permite determinar la estructura molecular, la composición química y la pureza. La RMN detecta la energía absorbida debido a estados de espín nuclear en presencia de un fuerte campo magnético.
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.
La espectroscopia mediante resonancia magnética nuclear es una técnica analítica que permite determinar la estructura molecular, la composición química y la pureza. La RMN detecta la energía absorbida debido a estados de espín nuclear en presencia de un fuerte campo magnético.
Ver todo