491276
1-Pentan-d11-ol
98 atom % D
Sinónimos:
Pentyl-d11 alcohol
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Ensayo
99% (CP)
índice de refracción
n20/D 1.409 (lit.)
bp
136-138 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
densidad
0.911 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+11
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])O
InChI
1S/C5H12O/c1-2-3-4-5-6/h6H,2-5H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2
Clave InChI
AMQJEAYHLZJPGS-GILSBCIXSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
120.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
49.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?