490687
1-Propanol-d8
98 atom % D
Sinónimos:
Deuterated Propanol, Deuterated propyl alcohol, Propyl alcohol-d8
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Ensayo
99% (CP)
índice de refracción
n20/D 1.384 (lit.)
bp
97 °C (lit.)
mp
−127 °C (lit.)
densidad
0.912 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+8
cadena SMILES
[2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D
Clave InChI
BDERNNFJNOPAEC-RIZALVEQSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
71.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
22 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?