490652
Propionic acid-2,2-d2
98 atom % D
Sinónimos:
Propanoic acid-2,2-d2
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Ensayo
99% (CP)
índice de refracción
n20/D 1.386 (lit.)
bp
141 °C (lit.)
mp
−24-−23 °C (lit.)
densidad
1.020 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
[2H]C([2H])(C)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)/i2D2
Clave InChI
XBDQKXXYIPTUBI-CBTSVUPCSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
129.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
54 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?