Merck
615226
Sigma-Aldrich
2-Mercaptoethanol-d6
96 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Fórmula lineal:
DSCD2CD2OD
Número de CAS:
Peso molecular:
84.17
MDL number:
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
isotopic purity
96 atom % D
Quality Level
assay
98% (CP)
technique(s)
NMR: suitable
bio NMR: suitable
bp
157 °C (dec.)(lit.)
density
1.204 g/mL at 25 °C
mass shift
M+6
SMILES string
[2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])S[2H]
InChI
1S/C2H6OS/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2/i1D2,2D2,3D/hD
InChI key
DGVVWUTYPXICAM-AFCDONKGSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
165.2 °F - closed cup
flash_point_c
74 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
DTT crystalline powder, =97% (Ellman′s reagent), Mr 154.3
Roche
DTT-RO
DTT