Merck
487716
Sigma-Aldrich
2-Keto-4-methylpentanoic-1-13C acid sodium salt
99 atom % 13C
Sinónimos:
2-Ketoisocaproic-1-13C acid sodium salt, 4-Methyl-2-oxopentanoic-1-13C acid
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHCH2CO13CO2Na
Número de CAS:
Peso molecular:
153.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nivel de calidad
Formulario
solid
técnicas
bio NMR: suitable
mp
280 °C (dec.) (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[Na+].CC(C)CC(=O)[13C]([O-])=O
InChI
1S/C6H10O3.Na/c1-4(2)3-5(7)6(8)9;/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9);/q;+1/p-1/i6+1;
Clave InChI
IXFAZKRLPPMQEO-NWZHYJCUSA-M
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)