285463
D-Cystine
98%, for peptide synthesis
Sinónimos:
(S,S)-3,3′-Dithiobis(2-aminopropionic acid)
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
D-Cystine, 98%
Ensayo
98%
actividad óptica
[α]20/D +212°, c = 1 in 1 M HCl
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
265 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
N[C@H](CSSC[C@@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O4S2/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12)/t3-,4-/m1/s1
Clave InChI
LEVWYRKDKASIDU-QWWZWVQMSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?