480894
O-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)hydroxylamine
96%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
96%
bp
81 °C/20 mmHg (lit.)
mp
34-37 °C (lit.)
grupo funcional
ether
cadena SMILES
NOC1CCCCO1
InChI
1S/C5H11NO2/c6-8-5-3-1-2-4-7-5/h5H,1-4,6H2
Clave InChI
NLXXVSKHVGDQAT-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
It may be used in the synthesis of the following potential histone deacetylase (HDAC) inhibitors:
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
82 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)