20023
O-tert-Butylhydroxylamine hydrochloride
≥99.0% (AT)
Sinónimos:
2-Aminooxy-2-methylpropane hydrochloride, O-(1,1-Dimethylethyl)hydroxylamine hydrochloride, tert-Butoxyamine hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (AT)
Formulario
solid
mp
~155 °C (dec.)
solubilidad
H2O: soluble 0.5 g/10 mL
cadena SMILES
Cl.CC(C)(C)ON
InChI
1S/C4H11NO.ClH/c1-4(2,3)6-5;/h5H2,1-3H3;1H
Clave InChI
ZBDXGNXNXXPKJI-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- CGS 25966 derivatives for use as MMP inhibitors
- Imidazolidinedione derivatives for use as antimalarial treatments
- Pyrimidine ribonucleotide analogs as P2Y6 receptor agonists
- Rab proteins for isoprenylation and geranylgeranylation inhibition
Reactant involved in:
- Synthesis of N-(arylethyl)-O-tert-butylhydroxamates for use as Weinreb amide equivalents
- Double allylic alkylation of indole-2-hydroxamates
- SN2 substitution reactions at amide nitrogens
- Photocycloaddition to C=N bonds for synthesis of 1,3-diazepines
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 2
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?