Merck
476552
Sigma-Aldrich
Vinylmagnesium chloride solution
1.6 M in THF
About This Item
Fórmula lineal:
CH2=CHMgCl
Número de CAS:
Peso molecular:
86.80
Beilstein:
3535268
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
idoneidad de la reacción
reaction type: Grignard Reaction
Nivel de calidad
concentración
1.6 M in THF
densidad
0.978 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
Cl[Mg]C=C
InChI
1S/C2H3.ClH.Mg/c1-2;;/h1H,2H2;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
NAFZXKWEUWVSAW-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Used with iron pentadienoate complexes in a synthesis of divinyl cyclopropanes.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis, 3639-3639 (2006)