472352
Poly(4-vinylpyridine)
average Mw ~160,000
Sinónimos:
4-Vinylpyridine polymer, Poly(p -vinylpyridine)
About This Item
Productos recomendados
mol peso
average Mw ~160,000
temperatura de transición
Tg 142 °C (onset, annealed)
solubilidad
DMF, acetic acid and lower alcohols: soluble
cadena SMILES
n1ccc(cc1)C=C
InChI
1S/C7H7N/c1-2-7-3-5-8-6-4-7/h2-6H,1H2
Clave InChI
KFDVPJUYSDEJTH-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- To prepare metal-containing polymer, applicable as nonlinear optically active material.
- For the removal of perchlorate from an aqueous solution.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?