471909
(S)-(+)-Ketoprofen
99%
Sinónimos:
(S)-(+)-3-Benzoyl-α-methylbenzeneacetic acid, (S)-2-(3-Benzoylphenyl)propionic acid
About This Item
Productos recomendados
assay
99%
optical activity
[α]22/D +49°, c = 1 in methanol
mp
75-78 °C (lit.)
SMILES string
C[C@H](C(O)=O)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C16H14O3/c1-11(16(18)19)13-8-5-9-14(10-13)15(17)12-6-3-2-4-7-12/h2-11H,1H3,(H,18,19)/t11-/m0/s1
InChI key
DKYWVDODHFEZIM-NSHDSACASA-N
Gene Information
human ... IL8RA(3577) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
mouse ... Ptgs2(19225)
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Los clientes también vieron
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.