Merck
469963
Sigma-Aldrich
L-Threoninol
97%, for peptide synthesis
Sinónimos:
(2R,3R)-2-Amino-1,3-butanediol
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH(OH)CH(NH2)CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
105.14
Beilstein:
6130524
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nombre del producto
L-Threoninol, 97%
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D −4.2°, c = 1% in H2O
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
49-54 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
C[C@@H](O)[C@H](N)CO
InChI
1S/C4H11NO2/c1-3(7)4(5)2-6/h3-4,6-7H,2,5H2,1H3/t3-,4-/m1/s1
Clave InChI
MUVQIIBPDFTEKM-QWWZWVQMSA-N
Descripción general
L-Threoninol also known as (2R,3R)-2-Amino-1,3-butanediol, is an amino alcohol, which is commonly used in solution phase peptide synthesis.
Aplicación
L-Threoninol can be used as artificial abasic nucleoside in the synthesis and modification of oligodeoxynucleotide and can also be utilized to synthesize pyrene-L-threoninyl analogues.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Synthesis and properties of an oligonucleotide modified with an acridine derivative at the artificial abasic site
K Fukui
Bioconjugate Chemistry, 7, 349-355 (1996)
Potent triple helix stabilization by 5?, 3?-modified triplex-forming oligonucleotides
N Ben Gaied
Chembiochem, 10, 1839-1851 (2009)