467847
Copper(II) chloride dihydrate
≥99.95% trace metals basis
Sinónimos:
Cupric chloride dihydrate
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
>1 (vs air)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.95% trace metals basis
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: copper
reagent type: catalyst
impurezas
≤0.01% insolubles
≤500 ppm total metallic impurities
mp
100 °C (dec.) (lit.)
trazas de anión
nitrate (NO3-): ≤0.015%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
trazas de catión
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.005%
K: ≤0.01%
Na: ≤0.02%
Ni: ≤0.01%
cadena SMILES
Cl[Cu]Cl.[H]O[H].[H]O[H]
InChI
1S/2ClH.Cu.2H2O/h2*1H;;2*1H2/q;;+2;;/p-2
Clave InChI
MPTQRFCYZCXJFQ-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?