Merck
466417
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) (12) tridecyl ether
n= 12, Tridecyl ether group is a mixture of C11 to C14 iso-alkyl ethers with C13 iso-alkyl predominating
Sinónimos:
Polyoxyethylene (12) tridecyl ether
About This Item
Fórmula lineal:
C13H27(OCH2CH2)nOH, n~12
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
índice de refracción
n20/D 1.461 (lit.)
bp
>150 °C (lit.)
valor hidroxilo
75‑85 mg KOH/g
solubilidad
water, isopropanol and xylene: 1 wt. % at 25 °C
densidad
1 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
14
cadena SMILES
OCCCCCCCCCCCCC.OCCO
InChI
1S/C13H28O.C2H6O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14;3-1-2-4/h14H,2-13H2,1H3;3-4H,1-2H2
Clave InChI
QOXZVZPASZVADM-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Used to enhance conductivity of poly(3,4-ethyledioxythiopene)PEDOT:poly (styrene sulfonate)PSS, next generation transperant electrode materials for organic solar cells.It is also majorly used as a surfactant.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)