388890
Brij® S10
average Mn ~711
Sinónimos:
Polyethylene glycol octadecyl ether, Polyoxyethylene (10) stearyl ether
About This Item
Productos recomendados
mol peso
average Mn ~711
mp
37-39 °C (lit.)
densidad
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
12
cadena SMILES
O(CC[O])CCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C20H41O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-20-18-21/h2-20H2,1H3
Clave InChI
PSEGVHKUPXNGGJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?