Merck
465836
Sigma-Aldrich
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide
97%
About This Item
Fórmula lineal:
(CF3)2C6H3CH2Br
Número de CAS:
Peso molecular:
307.03
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Quality Level
assay
97%
refractive index
n20/D 1.449 (lit.)
bp
176 °C (lit.)
density
1.674 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)c1ccc(c(CBr)c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H5BrF6/c10-4-5-3-6(8(11,12)13)1-2-7(5)9(14,15)16/h1-3H,4H2
InChI key
CHSQGVCRNVEWIA-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
195.8 °F - closed cup
flash_point_c
91 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)