Merck
464813
Sigma-Aldrich
Tetraammineplatinum(II) hydroxide hydrate
Sinónimos:
Tetrammineplatinum dihydroxide hydrate
About This Item
Fórmula lineal:
Pt(NH3)4(OH)2·xH2O
Peso molecular:
297.21 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
idoneidad de la reacción
core: platinum
reagent type: catalyst
mp
211 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
[Pt].N.O
InChI
1S/4H3N.3H2O.Pt/h4*1H3;3*1H2;/q;;;;;;;+2/p-2
Clave InChI
YNZKWSKEPMJRMB-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
Tetraammineplatinum(II) hydroxide hydrate is an inorganic platinum catalyst generally used as a precursor for the preparation of platinum complexes.
Aplicación
Tetraammineplatinum(II) hydroxide hydrate can be used as a platinum precursor to synthesze Pt/CeO2 catalysts which is used in water-gas shift reaction.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Transformation of ethylbenzene-m-xylene feed over MCM-22 zeolites with different acidities
Mih'alyi MR, et al.
Applied Catalysis A: General, 476, 19-25 (2014)
Comparison of the effects of the catalyst preparation method and CeO 2 morphology on the catalytic activity of Pt/CeO 2 catalysts for the water-gas shift reaction
Lee YL, et al.
Catalysis Science & Technology, 10(18), 6299-6308 (2020)
Nanocrystalline Pt thin films prepared by electrostatic spray deposition for automotive exhaust gas treatment
Lintanf A, et al.
Solid State Ionics, 177(39-40), 3491-3499 (2007)