462667
Lead(II) methanesulfonate solution
50 wt. % in H2O
Sinónimos:
Plumbous methanesulfonate
About This Item
Productos recomendados
idoneidad de la reacción
core: lead
reagent type: catalyst
Nivel de calidad
concentración
50 wt. % in H2O
índice de refracción
n20/D 1.423
densidad
1.7 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
[PbH2++].CS([O-])(=O)=O.CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/2CH4O3S.Pb/c2*1-5(2,3)4;/h2*1H3,(H,2,3,4);/q;;+2/p-2
Clave InChI
LLABTCPIBSAMGS-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 1A - Skin Corr. 1 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?