Merck
459100
Sigma-Aldrich
Lead(II) perchlorate hydrate
≥99.995%
Sinónimos:
Lead perchlorate hydrate
About This Item
Fórmula lineal:
Pb(ClO4)2·xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
406.10 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
grado
for analytical purposes
Ensayo
≥99.995%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reagent type: oxidant
densidad
2.6 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
O.[PbH2++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/2ClHO4.H2O.Pb/c2*2-1(3,4)5;;/h2*(H,2,3,4,5);1H2;/q;;;+2/p-2
Clave InChI
ZIJXNFOWEHUQHM-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Aplicación
  • Reactant for preparation of lead coordination polymers
Lead(II) perchlorate hydrate [Pb(ClO4)2. H2O] can be used as a precursor to synthesize:      
  • Pb(II) hydroxycarbonate (plumbonacrite) nanoparticles.
  • Lead sulfide semiconductor nanoparticles by radiolytic method.      
  • Lead coordination polymers.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1A - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Revised aqueous solubility product constants and a simple laboratory synthesis of the Pb (II) hydroxycarbonates: Plumbonacrite and hydrocerussite
Mendoza-Flores A, et al.
Geochemical Journal, 51(4), 315-328 (2017)
Structural and optical properties of PbS nanoparticles synthesized by the radiolytic method
Souici AH, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 113(19), 8050-8057 (2009)
Chun Wang et al.
Analytical chemistry, 86(13), 6433-6438 (2014-06-04)
We report a new biosensor for adenosine deaminase (ADA) sensing based on water-soluble conjugated poly(9,9-bis(6'-N,N,N-trimethylammonium)hexyl)fluorine phenylene (PFP) and fluorescence resonance energy transfer technique. In this biosensor, PFP, DNAc-FI labeled with fluorescein (FAM), and ethidium bromide (EB) were used as the