458783
1,3-Bis(benzyloxycarbonyl)-2-methyl-2-thiopseudourea
95%
Sinónimos:
1,3-Bis(benzyloxycarbonyl)-2-methylisothiourea, 2-Methyl-1,3-di-Z-isothiourea
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
60-63 °C (lit.)
grupo funcional
amine
phenyl
thioether
cadena SMILES
CS\C(NC(=O)OCc1ccccc1)=N/C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C18H18N2O4S/c1-25-16(19-17(21)23-12-14-8-4-2-5-9-14)20-18(22)24-13-15-10-6-3-7-11-15/h2-11H,12-13H2,1H3,(H,19,20,21,22)
Clave InChI
CGAMNSKIHXUDMK-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)