Merck
550752
Sigma-Aldrich
N(α), N-(im)-Di-Boc-L-histidine methyl ester
97%
Sinónimos:
[Methyl(S)-3[1-(1,1-dimethylethoxycarbonyl)-1-H-imidazol-4-yl]-2-[(1,1-dimethylethoxycarbonyl)amino]propionate]
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H27N3O6
Número de CAS:
Peso molecular:
369.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
113-116 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COC(=O)[C@H](Cc1cn(cn1)C(=O)OC(C)(C)C)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C17H27N3O6/c1-16(2,3)25-14(22)19-12(13(21)24-7)8-11-9-20(10-18-11)15(23)26-17(4,5)6/h9-10,12H,8H2,1-7H3,(H,19,22)/t12-/m0/s1
Clave InChI
ZYCZFTGHOVFXLZ-LBPRGKRZSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)