452130
Poly(methyl methacrylate), isotactic
>80% isotactic
Sinónimos:
Isotactic PMMA, Isotactic methyl methacrylate polymer, Isotactic poly(methyl methacrylate)
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solid
densidad
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[P](=O)(OCC)(OCC)OC(=O)\C(=N/OCC(=O)OC)\c1nc([s]c1)N
InChI
1S/C12H18N3O8PS/c1-4-21-24(18,22-5-2)23-11(17)10(8-7-25-12(13)14-8)15-20-6-9(16)19-3/h7H,4-6H2,1-3H3,(H2,13,14)/b15-10-
Clave InChI
DOXUHDDTLHKPOE-GDNBJRDFSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.