Merck
449822
Sigma-Aldrich
Lanthanum(III) bromide
AnhydroBeads, −10 mesh, ≥99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Lanthanum bromide, Lanthanum tribromide
About This Item
Fórmula lineal:
LaBr3
Número de CAS:
Peso molecular:
378.62
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
grado
for synthesis
synthesis grade
Nivel de calidad
Línea del producto
AnhydroBeads
Ensayo
≥99.99% trace metals basis
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: lanthanum
impurezas
≤100.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
tamaño de partícula
−10 mesh
mp
783 °C (lit.)
densidad
5.06 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Br[La](Br)Br
InChI
1S/3BrH.La/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clave InChI
XKUYOJZZLGFZTC-UHFFFAOYSA-K
Aplicación
Applied in solid state synthesis of CsNaLa6Br14N2 and La3Br6N which contain rare bitetrahedral structural units.
Características y beneficios
Applied in solid state synthesis of CsNaLa6Br14N2 and La3Br6N which contain rare bitetrahedral structural units.
Información legal
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Lulei, M.
Inorganic Chemistry, 37, 777-777 (1998)