449172
Magnesium chloride
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Magnogene
About This Item
Productos recomendados
grado
for synthesis
synthesis grade
Línea del producto
AnhydroBeads™
Ensayo
99.99% trace metals basis
impurezas
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
tamaño de partícula
−10 mesh
mp
714 °C (lit.)
densidad
2.32 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clave InChI
TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
Información legal
Para utilizar con
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Protocolos
Accurately measure the moisture content in Magnesium Chloride (MgCl2) through Karl Fischer titration, using both Volumetric and Coulometric methods.
Accurately measure the moisture content in Magnesium Chloride (MgCl2) through Karl Fischer titration, using both Volumetric and Coulometric methods.
Accurately measure the moisture content in Magnesium Chloride (MgCl2) through Karl Fischer titration, using both Volumetric and Coulometric methods.
Accurately measure the moisture content in Magnesium Chloride (MgCl2) through Karl Fischer titration, using both Volumetric and Coulometric methods.