208337
Magnesium chloride
powder, <200 μm
Sinónimos:
Magnogene
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
Nivel de calidad
concentración
24.9-26.2% Mg (EDTA titration)
impurezas
<5%
tamaño de partícula
<200 μm
mp
714 °C (lit.)
densidad
2.32 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clave InChI
TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Protocolos
Summary application report for analysis of moisture in Magnesium chloride
Summary application report for analysis of moisture in Magnesium chloride
Summary application report for analysis of moisture in Magnesium chloride
Summary application report for analysis of moisture in Magnesium chloride