Merck
440477
Sigma-Aldrich
Dibutyltin maleate
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H20O4Sn
Número de CAS:
Peso molecular:
346.99
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
95%
cadena SMILES
CCCC[Sn]1(CCCC)OC(=O)C=CC(=O)O1
InChI
1S/C4H4O4.2C4H9.Sn/c5-3(6)1-2-4(7)8;2*1-3-4-2;/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8);2*1,3-4H2,2H3;/q;;;+2/p-2/b2-1-;;;
Clave InChI
ZBBLRPRYYSJUCZ-GRHBHMESSA-L
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)