Merck
440418
Sigma-Aldrich
1,3-Bis(dicyclohexylphosphino)propane
95%
Sinónimos:
1,3-Bis(dicyclohexylphosphanyl)propane
About This Item
Fórmula lineal:
(C6H11)2P(CH2)3P(C6H11)2
Número de CAS:
Peso molecular:
436.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
viscous liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
índice de refracción
n20/D 1.554 (lit.)
bp
>350 °C (lit.)
densidad
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
C1CCC(CC1)P(CCCP(C2CCCCC2)C3CCCCC3)C4CCCCC4
InChI
1S/C27H50P2/c1-5-14-24(15-6-1)28(25-16-7-2-8-17-25)22-13-23-29(26-18-9-3-10-19-26)27-20-11-4-12-21-27/h24-27H,1-23H2
Clave InChI
RSJBEKXKEUQLER-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
1,3-Bis(dicyclohexylphosphino)propane is a versatile compound that serves as a ligand in organometallic chemistry.[1] [2]
Aplicación
1,3-Bis(dicyclohexylphosphino)propane is used as a ligand in the:
  • Synthesis of gold clusters.[3]
  • Palladium-catalyzed decarboxylative coupling reaction.
Características y beneficios
The bulky nature of 1,3-Bis(dicyclohexylphosphino)propane provides steric hindrance to prevent unwanted side reactions, leading to higher yields and selectivity.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Transition-metal-catalyzed C--H alkylation using alkenes
Dong Z, et al.
Chemical Reviews, 117(13), 9333-9403 (2017)
Synthesis and Characterization of Gold Clusters Ligated with 1, 3-Bis (dicyclohexylphosphino) propane
Johnson GE, et al.
ChemPlusChem, 78(9), 1033-1039 (2013)
New strategies for the transition-metal catalyzed synthesis of aliphatic amines
Trowbridge A, et al.
Chemical Reviews, 120(5), 2613-2692 (2020)